Få mere at vide
Acetonitrile, Environmental Grade, 99.7+%
Artikelnummer. 11315307
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11315307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040972.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suitable For Environmental, Pesticide Residue, and GC Analysis | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrest 5 ppm, H 2 O 0,05 %, Halogeneret rest 10 ng/L (GC-ECD) 0,01 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt °C to 48°C to°C to 45°C
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.786
Kogepunkt 80°C to 82°C
Mængde 4 L
Flammepunkt 5°C (41°F)
Tændingspunkt 525°C (977°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.344
Analyseprocentområde >99.7%
Damptryk 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Beilstein 741857
Opløselighedsinformation Miscible with water and almost all organic solvents.
Formel vægt 41.05
Grad Miljø