Få mere at vide
Acetonitrile, Environmental Grade, 99.7+%
Beskrivelse
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | °C to 48°C to°C to 45°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.786 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 80°C to 82°C |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | 5°C (41°F) |
| Tændingspunkt | 525°C (977°F) |
| Lugt | Pungent |
| Vis mere |