Få mere at vide
Acetonitril E CHROMASOLV™, for HPLC, for UV, ≥99,9% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15684680
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684680 1 L 1 L
15694680 2.5 L 2.5 L
15614690 6 x 1 L Pakke med 6
15604690 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15684680 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348881L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1165.95 DKK / 1 L
    Spare 109.05 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CHROMASOLV™ , til HPLC, til UV,≥ 99,9 % (GC)
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -48 °C
Navn note for HPLC, for UV
Tæthed 0,786 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 1 L
Brydningsindeks n20/D 1.344
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kogepunkt 81 °C til 82 °C
Molekylvægt (g/mol) 41.053
Formel vægt 41,05 g/mol
Procent renhed ≥99,9% (GC)
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.