Få mere at vide
Acetonitril-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile-d3 |
| CAS | 2206-26-0 |
| Molekylær formel | C2 D3 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C#N |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioacetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 44.07 |
| Formel vægt | 44.0454 |