Få mere at vide
Acetonitril-d3, TRC
Artikelnummer. 30317778
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30317778 25 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16389225G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile-d3
CAS 2206-26-0
Molekylær formel C2 D3 N
Mængde 25 g
Synonym ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3
InChI formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 44.07
Formel vægt 44.0454