Få mere at vide
Acetonitril-d3, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10165470 7.5 mL Ampul 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10165470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320660075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    509.71 DKK / 7.5ml
    Spare 15.29 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,6 atom % D
Tæthed 0.8440g/mL
Deuterium (D) 99,5% min.
Flammepunkt 2 °C
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1,3430 til 1,3450
Viskositet 0,39 mPa (20 °C)
Vand 0,05% maks. (Koulometrisk)
Mængde 7.5 mL
CAS 2206-26-0
Smeltepunkt -46,0 °C
Kogepunkt 79,0 °C til 81,0 °C
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CD3CN
MDL nummer MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formel vægt 44.07
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.