Få mere at vide
Acetonitril-d3, for NMR, 99 atom % D
Artikelnummer. 10793161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
25ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793161 25 mL Glasflaske 25ml
10468730 10 mL Glasflaske 10ml
10793351 50 mL Glasflaske 50ml
10297443 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10793161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1373.15 DKK / 25ml
    Spare 41.85 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Acetonitril-d3, C2H3N, CAS-nummer-2206-26-0, 2h3 acetonitril, acetonitril-2,2,2-d3, acetonitril-d3, acetonitril-d3, >-99,8 atom % d, acetonitril-d3, 99,8 atom % d, acetonitril-d isotop 5g, cd3cn, methyl-d3 cyanid, trideuteroacetonitril, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0 grader. C til 81,0 grader. C | CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-26-0
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 44.07
MDL nummer MFCD00001881
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99 atom%D
Tæthed 0.8440g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Flammepunkt 2°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3430 to 1.3450
Viskositet 0.39 mPa.s (20°C)
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 25 mL
Smeltepunkt -46.0°C
Kogepunkt 79.0°C to 81.0°C
Lineær formel CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
IUPAC navn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Formel vægt 44.07
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.