Få mere at vide
Acetonitril-d3, til NMR, 100 atom % D, pakket i 0,75 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16398206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16398206 7.5 mL
1 options
Artikelnummer. 16398206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464170075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 DKK
    1641.82 DKK / 7.5ml
    Spare 53.18 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile-d3
Tæthed 0.8440 g/mL
Flammepunkt 2 °C
Brydningsindeks 1,3430 til 1,3450
Specifik vægtfylde 0.844
Viskositet 0,39 mPa (20 °C)
Mængde 7.5 mL
CAS 2206-26-0
Smeltepunkt -46,0 °C
Kogepunkt 79,0 °C til 81,0 °C
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CD3CN
MDL nummer MFCD00001881
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn (²H3)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 44.07
Formel vægt 44.07
Grad NMR