Få mere at vide
Acetonitrile - D3, deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15874310
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Septum Ampule
Artikelnummer. Mængde Emballage
15874310 10 mL Septum Ampule
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15874310 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1029040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
For NMR Spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile - D3
Fysisk form Liquid
Lugt Ether-like
Emballage Septum Ampule
Damptryk 97 hPa at 20°C (68°F)
Viskositet 0.39mPa.s (20°C)
Mængde 10 mL
CAS 2206-26-0
Analyseprocentområde 99% min.
Molekylær formel C2H3N
MDL nummer MFCD00001881
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC navn (²H₃)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formel vægt 44.07