Få mere at vide
Acetonitril-d{3}, 100% (isotopisk)
Artikelnummer. 11329947
Skift visning
Mængde:
10 Ea.
2 Ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329947 10 Ea. Pakke med 10
11319947 2 Ea. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11329947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042266.KV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Isotopmærket acetonitril bruges som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese. Acetonitril-d3 anvendes som IR- og NMR-opløsningsmiddel. Undersøg for zeolitsyre. Patroneluent i HPLC-SPE (fastfaseekstraktion)-NMR-teknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-26-0
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 44.07
MDL nummer MFCD00001881
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
IUPAC navn 2,2,2-trideuterioacetonitril
SMIL [2H]C([2H])([2H])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile-d3
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Tæthed 0.844 g/mL
Flammepunkt 5 °C (42 °F)
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 10 Ea.
Kogepunkt 81 °C
FN nummer UN1648
Merck Index 14,70
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 44.08
Procent renhed 100%