Få mere at vide
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Description
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -48 °C |
| Navn note | for HPLC |
| Absorbans | HPLC-gradient/210nm ≤1mAU |
| Tæthed | 0,786 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.344 |
| Lineær formel | CH3CN |
| Damptryk | 72,8 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 741857 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?