Få mere at vide
Acetonitril, CHROMASOLV™, for HPLC, gradientgrad, ≥99,9%, Solstice
Artikelnummer. 15654520
Skift visning
Mængde:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15654520 4 x 2.5 L Pakke med 4
15694510 100 mL 100ml
15614520 1 L 1 L
15624520 2.5 L 2.5 L
15634520 2.5 L-PC 2.5 L
15664520 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15654520 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348514X2.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ , gradientgrad, til HPLC,≥ 99,9 %
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8 , 288-32-4
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -48 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV, ™ for HPLC, gradientgrad, ≥99,9%
Absorbans Max. 0,0044 ved 400 nm, Max. 0,0044 ved 250 nm, Max. 0,0044 ved 235 nm, Max. 0,0044 ved 230 nm, Max. 0,032 ved 200 nm, Max. 0,12 ved 195 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0,786 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 6 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CN
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Kogepunkt 81,6 °C
Formel vægt 41.05
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC-gradient
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile