Få mere at vide
Acetonitril, CHROMASOLV™ (gradientgrad +), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15630530
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15630530 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15630530 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 006832.5L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ , gradientgrad, velegnet til PAH analyse,≥ 99,9 % (GC)
  • Samme høje kvalitet som CHROMASOLV HPLC
  • Yderligere test for HPLC via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-profil ved HPLC
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Navn note Suitable for PAH analysis
Absorbans λ215nm : ≤0.01 , λ200nm : ≤4% , λ230nm : ≤0.005
Farve Farveløs
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8mmHg (20°C)
FN nummer 1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Opløselighedsinformation Completely souble in water
Molekylvægt (g/mol) 41.053
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.9% (GC)
Grad CHROMASOLV™ Gradient +
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile