Få mere at vide
Acetonitril, CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 %, for LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15604750
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
20 L
250ml
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604750 250 mL 250ml
15674740 1 L -
15684740 2.5 L 2.5 L
15698380 4 L 4 L
15634750 6 x 1 L Pakke med 6
15614750 4 x 2.5 L Pakke med 4
15694740 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15604750 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 34967250ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
  • Lav gradient basislinjedrift
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Ingen ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Farve Farveløs
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 250 mL
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Lineær formel CH3CN
Damptryk 72.8 mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Formel vægt 41.05
Procent renhed ≥99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.