Få mere at vide
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9%, for LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624750
Mængde:
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15624750
Brand: Honeywell-Chromasolv 349674X4L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
CAS 75-05-8
Farve Colorless
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 4 x 4 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CH3CN
MDL nummer MFCD00001878
Damptryk 72.8 mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad LC-MS CHROMASOLV™
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302 + H312 + H332-Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.