Få mere at vide
Acetonitril, CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 % (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Opløsningsmidler til LC-NMR applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.786g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.16 |
| Flammepunkt | 2°C (35.6°F) |
| Tændingspunkt | 973°F |
| Lineær formel | CH3CN |
| Damptryk | 72.8 mmHg (20°C) |
| FN nummer | UN1648 |
| Vis mere |