Få mere at vide
Riedel-de Haën Acetonitril CHROMASOLV™
Beskrivelse
- Samme høje kvalitet som CHROMASOLV HPLC.
- Yderligere test for HPLC via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi.
- Lav UV-profil ved HPLC.
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -46°C |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.00% |
| Tæthed | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 45 L |
| Flammepunkt | 6°C |
| Emballage | Returtromle i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.