Få mere at vide
Riedel-de Haën Acetonitril CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935480
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15935480 7 L 7 L
1 options
Artikelnummer. 15935480 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 344817L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetonitril CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester,≥ 99,9 % (GC).
  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
pH Not applicable
Smeltepunkt -46°C
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 6°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CH3CN
Damptryk 97 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00001878
Viskositet No data available
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym ACN, Methyl cyanide
Kogepunkt 82°C (1.013 hPa)
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Procent renhed ≥99.90%
Grad GC