Få mere at vide
Acetonitril, ChromAR™ , Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15315051
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 15315051
Brand: Macron Fine Chemicals 285625
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevares i en ravfarvet glasflaske med smal mund til beskyttelse mod lys. Macron Fine Chemicals™ ChromAR™ Acetonitril opfylder ACS-specifikationerne og er velegnet til væskekromatografi og UV-spektrofotometri.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt −46°C
Absorbans Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Farve Klar, farveløs
Udseende Passes Test
Tæthed 0.79g/mL at 20°C
Kogepunkt 81°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol
Flammepunkt 2.00°C
Tændingspunkt 524°C
Lugt Ether-like
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.0002%
Molekylær formel CH3CN
Titrerbar syre Max. 8μeq/g
Titrerbar base Max. 0.6μeq/g
Damptryk 9.73 kPa at 20°C
Vand Max. 0.02%, by Karl Fischer titration
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Procent renhed ≥99.8%
Grad ChromAR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i