Få mere at vide
Acetonitril, ChromAR™ til HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15518724
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
15518724 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15518724 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 671125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til højtydende væskekromatografi
Tekniske data
CAS 75-05-8
Mængde 2.5 L
Molekylær formel C2H3N
MDL nummer MFCD00001878
FN nummer 1648
Synonym Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.05
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.