Få mere at vide
Acetonitril, BAGER ANALYZED™ ULTRA LC/MS , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Smal Mund Flint
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Til brug i LC/MS UHPLC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| CAS | 75-05-8 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 2.00°C |
| Emballage | Smal Mund Flint |
| Renhedsgrad noter | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Rester efter fordampning | ≤0.8ppm |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.79kg |
| Molekylær formel | C2H3N |
| Vand | ≤100ppb |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile