Få mere at vide
Acetonitril, BAGER ANALYZED™ til LC-MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 12759600 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Artikelnummer. 12759600
Brand: JT Baker 9821.1000GL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til væskekromatografi - massespektrometri
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testopløsning er modificeret med 0,1 % (v/v) myresyre:
    • ved max 220 nm. 0,002
    • ved maks. 254 nm. 0,001
  • LC-MS gradient egnethedstest (TIC, 100 til 2000 m/z), testopløsning modificeres med 0,1 % (v/v) myresyre:
    • Positive ESI-MS følsomme urenheder (som reserpin) max. 50 ng/ml
  • Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand):
    • ved max 200 nm. 0,05
    • ved max 220 nm. 0,01
    • ved maks. 254 nm. 0,01
Tekniske data
Smeltepunkt -45.7°C
CAS 75-05-8
Tæthed 0.782 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 81.6°C (1013 hPa)
Mængde 1 L
Flammepunkt 2°C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde min. 99.9%
Rester efter fordampning max. 1 ppm
Molekylær formel C2H3N
MDL nummer MFCD00001878
FN nummer 1648
Vand max. 0.01%
Synonym Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.