Få mere at vide
Acetonitril vandfri (DNA-syntese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10428733
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10428733 4 L Glasflaske 4 L
1 options
Artikelnummer. 10428733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 DKK
    835.83 DKK / 4 L
    Spare 49.17 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Acetonitril vandfri er almindeligt anvendt i DNA- eller peptidsyntese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46 °C
Absorbans 1 maks. ved 190 nm, 0,15 maks. ved 195 nm, 0,07 maks. ved 200 nm, 0,05 maks. ved 205 nm, 0,04 maks. ved 210 nm, 0,02 maks. ved 220 nm, 0,001 maks. ved 254 nm
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >500 °C
Tæthed 0.781g/cm³
Mængde 4 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3405 til 1,3425 (ved 25 °C)
Rester efter fordampning 1,0 ppm maks.
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Titrerbar syre 0,008mEq/g maks.
Titrerbar base 0,0006mEq/g maks.
Damptryk 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 cP ved 20 °C
FN nummer 1648
Vand 10 ppm maks.
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 41.05
Procent renhed ≥99.9%
Grad DNA syntese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.