Få mere at vide
Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%
Beskrivning
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -46°C / -50.8°F |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.786 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 80°C to 82°C |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 5°C (41°F) |
| Tændingspunkt | 525°C (977°F) |
| Fysisk form | Væske |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetonitrile
RUO– Kun brug til forskning
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.