Få mere at vide
Acetonitril, anhydrous, 99,8+%
Artikelnummer. 11374358
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374358 1 L -
11394358 250 mL -
11384358 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042311.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Vand <100 ppm, typisk 50 ppm (0,005 %) | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46 °C / -50,8 °F
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0,786 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 5 °C (41 °F)
Tændingspunkt 525 °C (977 °F)
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.344
Analyseprocentområde >99.8%
Damptryk 97 hPa (73 mm Hg) ved 20 °C
FN nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Kogepunkt 80 °C til 82 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkoholer, ætere, acetone, kloroform, kulstoftetrachlorid og ethylenchlorid. Ublandelig med mættede kulbrinter (petroleumsfraktioner).
Formel vægt 41.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile