Få mere at vide
Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15454895
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454895 250 mL 250ml
15464895 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043166.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile, anhydrous
Smeltepunkt °C to 48 to°C to 45°C
Navn note Water <100ppm
Tæthed 0.786
Mængde 250 mL
Flammepunkt 5°C (41°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.344
Analyseprocentområde >99.8%
Beilstein 741857
Kogepunkt 80°C to 82°C
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formel vægt 41.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile