Få mere at vide
Acetonitril, AMD CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Opløsningsmidler designet til højtydende tyndtlagskromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -48°C (literature) |
| Navn note | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 6°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CN |
| FN nummer | UN1648 |
| Vis mere |