Få mere at vide
Acetonitril, avanceret HPLC-kvalitet til HPLC-gradientanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072781 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10398233
Brand: Fisher Chemical A/0632/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetonitril, avanceret HPLC-kvalitet til HPLC-gradientanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer 1878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Smeltepunkt -46°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 81°C
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Formel vægt 41.05g/mol