Få mere at vide
Acetonitril ACS AR , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588554 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15588554
Brand: Avantor J.T.Baker 925502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    Til brug i gaskromatografi (GC), analyse af organiske rester; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
CAS 75-05-8
Mængde 1 L
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C2H3N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vægt 41.05
Grad ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.