Få mere at vide
Acetonitril, ACS, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367888
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11367888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036423.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Det bruges som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges som en mobil fase i HPLC og i LC-MS. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt °C to 48°C to°C to 45°C
Navn note For analysis ACS
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.786 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 80°C to 82°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 5°C (41°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.344
Analyseprocentområde >99.5%
FN nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Opløselighedsinformation Miscible with water and methanol.
Formel vægt 41.05
Grad ACS