Få mere at vide
Acetonitrile, 99%
Artikelnummer. 11438697
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438697 500 mL 500ml
11448697 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19862.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetonitril anvendes som et polært aprotisk opløsningsmiddel i organisk syntese og til oprensning af butadien. Det bruges i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS). Det bruges til udvinding af fedtsyrer, spinding af fibre og støbning og støbning af plastmaterialer. Vandige tofasesystemer baseret på acetonitril og kulhydrater spiller en vigtig karakter i ekstraktion og oprensning af biomolekyler kaldet vanilliner. Det fungerer som en stabilisator for de klorerede opløsningsmidler og finder anvendelse i produktionen af DNA-oligonukleotider.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkoholer, ethere, acetone, chloroform, carbontetrachlorid og ethylenchlorid. Ikke blandbar med mættede kulbrinter (råoliefraktioner).
Bemærkninger
Inkompatibel med alkalimetaller, syrer, baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler. Meget brandfarlig. Opbevar det væk fra varme, gnister og flammer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 0.786
Kogepunkt 80°C to 82°C
Flammepunkt 5°C (41°F)
Lugt Pungent
Lineær formel CH3CN
Brydningsindeks 1.344
Mængde 500 mL
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Merck Index 14,70
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formel vægt 41.05
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile