Få mere at vide
Acetonitril, 99+%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -46.0°C |
| Absorbans | 0.01 max. at 250nm, 0.02 max. at 235nm, 0.1 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 193nm |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Oplysninger om nedbrydning | >500°C |
| Tæthed | 0.7810g/mL |
| Kogepunkt | 81.0°C to 82.0°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 2°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.