Få mere at vide
Acetonitril, 99,9%, til restanalyse, ECD-testet
Artikelnummer. 10621642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621642 1 L Glasflaske 1 L
10133011 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    704.65 DKK / 1 L
    Spare 105.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46,0 °C
Navn note ECD testet, til pesticidanalyse
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.7810g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 2 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3430 til 1,3450
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.781
Lineær formel CH3CN
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Kogepunkt 81,0 °C til 82,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ethylacetat, acetone, ether
Formel vægt 41.05
Procent renhed 99.9%
Grad Restanalyse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.