Få mere at vide
Acetonitril, 99,9%, for HPLC, fjern UV, konformer Eur.Ph.
Artikelnummer. 10522071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522071 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10041831 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522071 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268260025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2813.47 DKK
    2530.65 DKK / 2.5 L
    Spare 282.82 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46,0 °C
Absorbans (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,005 maks. ved 240 nm, 0,005 maks. ved 250 nm, 0,01 maks. ved 230 nm, 0,025 maks. ved 220 nm, 0,035 maks. ved 210 nm, 0,05 maks. ved 205 nm, 0,1 maks. ved 200 nm
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >500 °C
Tæthed 0.7810g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 2 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3430 til 1,3450
Rester efter fordampning 0,0002% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.781
Lineær formel CH3CN
Damptryk Damptryk: 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vand 0,02% maks.
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Kogepunkt 81,0 °C til 82,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ethylacetat, acetone, ether
Formel vægt 41.05
Procent renhed 99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.