Få mere at vide
Acetonitrile, ≥99.9% Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Artikelnummer. 15630550
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15630550 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15630550 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 013241L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TraceSELECT™, for metal speciation analysis,≥99.9%
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
CAS 75-05-8
Farve Colorless
Tæthed 0.786g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.16
Flammepunkt 2°C (35.6°F)
Tændingspunkt 973°F
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CH3CN
MDL nummer MFCD00001878
Damptryk 72.8mmHg (20°C)
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Opløselighedsinformation Completely souble in water
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vægt 41.05g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Grad TraceSELECT