Få mere at vide
Acetonitril, Til analyse af pesticidrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
- Til gaskromatografi (GC)
- Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC
- Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.786g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.16 |
| Flammepunkt | 2°C (35.6°F) |
| Tændingspunkt | 973°F |
| Lineær formel | CH3CN |
| Damptryk | 72.8 mmHg (20°C) |
| FN nummer | UN1648 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile