Få mere at vide
Acetonitril, 99,9+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10193051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10193051 100 mL 100ml
10203042 1 L 1 L
10257473 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    597.65 DKK / 100ml
    Spare 122.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Acetonitril, >-99,9%, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, methylkyanid, metan, cyano, methylcyanid, mecn, metancarbonitril, ethannitril, ethylnitril, cyanur de methyl, cyanomethan, acetonitril, 100 ml, maksimalt 0,002 %, damptryk: 97 mbar ved 20 grader. C, 99,9+%, 02, 183, 81,0 grader. C til 82,0 grader. C | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46,0 °C
Oplysninger om nedbrydning >500 °C
Tæthed 0.7810g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 2 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3430 til 1,3450
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Analyseprocentområde 99.9+%
Specifik vægtfylde 0.781
Lineær formel CH3CN
Damptryk Damptryk: 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 mPa (20 °C)
Vand 0,001% Max. (Koulometrisk)
Beilstein 02, 183
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Kogepunkt 81,0 °C til 82,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ethylacetat, acetone, ether
Formel vægt 41.05
Procent renhed ≥99.9%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile