Få mere at vide
Acetonitril,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -48°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.786g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 81°C to 82°C |
| Mængde | 4 x 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.16 |
| Tændingspunkt | 973°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Brydningsindeks | 1.344 |
| Vis mere |