Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| Smeltepunkt | -46.0°C |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.7810g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 2°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3430 to 1.3450 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetonitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.