Få mere at vide
Acetonitril, 80%, 20% vand med 0,1% myresyre, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280954 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30280954 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30280954 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL01220500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
  • Reduceret koncentration af acetonitril forbedrer kromatografisk ydeevne, især af tidligt eluerende, hydrofile peptider.
  • Forblandet for nem brug.
  • Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalforurening.
  • Ultrafiltreret for at sikre lave niveauer af partikelforurening.
  • Anbefalet opløsningsmiddel til brug med Thermo Scientific EASY-nLC 1200 og Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Mængde 500 mL
Emballage Glasflaske
Grad LC-MS