Få mere at vide
Acetonitril, 80 %, 20 % vand med 0,1 % myresyre, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15431423
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431423 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15431423 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS122500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
  • Reduceret koncentration af acetonitril forbedrer den kromatografiske ydeevne, især af tidligt eluerende, hydrofile peptider.
  • Forblandet for nem brug.
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening.
  • Ultrafiltreret for at sikre lave niveauer af partikelforurening.
  • Anbefalet opløsningsmiddel til brug med Thermo Scientific EASY-nLC 1200 og Ultimate RSLCnano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitile with formic acid
CAS 75-05-8, 7732-18-5, 64-18-6
Mængde 500 mL
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Specifik vægtfylde 0.7810
Molekylær formel C2H3N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 80% Acetonitrile, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Formicacid