Få mere at vide
Acetonitril, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16861240
Skift visning
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Mængde:
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Mængde unitSize
16861240 Glasflaske 4 x 2.5 L 10 L
16851240 Glass Bottle 2.5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16861240 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. BB0174X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til biosyntese og anvendelser, der kræver lavt vandindhold. Opfylder UV-specifikationer,> 99,9% renhed.
  • Ultralave vandspecifikationer
  • Lave aminspecifikationer
  • Lavt partikelniveau
  • Høj opløsningsmiddelrenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Synonym Methyl Cyanide, Cyanomethane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46°C
Absorbans 0.05 AU (200 nm)
Farve Farveløs
CAS 75-05-8
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 3% to 16% (V)
Flammepunkt 6°C
CAS Max % 100
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Produktlinje BioSyn
Brydningsindeks 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Damptryk 97.3 hPa (20°C)
FN nummer UN1648
Kogepunkt 82°C (1.013 hPa)
Opløselighedsinformation Completely Soluble (in water)
Procent renhed ≥99.9%
Grad Lavt vand