Få mere at vide
Burdick & Jackson Acetonitril
Artikelnummer. 15995470
Skift visning
Mængde:
7 L
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15995470 45 L 45 L
15905480 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15995470 Leverandør Burdick & Jackson Leverandørnr. 3444245L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetonitril til syntese af DNA,≥ 99,9 % (GC).
  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
pH Not applicable
Smeltepunkt -46°C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt 6°C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3CN
Damptryk 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Kogepunkt 82°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.90%
Grad Bioteknologi