Få mere at vide
Burdick & Jackson Acetonitril
Beskrivelse
- Til gaskromatografi (GC).
- Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
- Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -46°C |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 100.00% |
| Tæthed | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 6°C |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |