Få mere at vide
Riedel-de Haën Acetonitril
Artikelnummer. 15905660
Skift visning
Mængde:
200 L
Pakningsstørrelse:
200 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15905660 200 L 200 L
1 options
Artikelnummer. 15905660 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 33019200LRC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetonitril, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
pH Not applicable
Smeltepunkt -46°C
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.7857 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt 6°C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylær formel C2H3N
Lineær formel CH3CN
Damptryk 97 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00001878
Viskositet No data available
FN nummer UN1648
Beilstein 741857
Koncentration ≥99.50%
Synonym ACN, Methyl cyanide
Kogepunkt 82°C (1.013 hPa)
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC#N
IUPAC navn acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 41.05
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS