Få mere at vide
Acetonitrile (15N) (IP >90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonitrile (15N) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1 |
| Formel vægt | 42.0236 |