Få mere at vide
Acetonitrile (15N) (IP >90%), TRC
Artikelnummer. 30179322
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179322 50 mg
30178918 5 mg
30179655 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16415850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14149-39-4
Molekylær formel C2 H3 15N
Molekylvægt (g/mol) 42.04
Synonym Acetonitrile-15N (8CI, 9CI), Acetonitrile(CH3C15N), [15N]Acetonitrile
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#[15N]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile (15N)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
Formel vægt 42.0236
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.