Få mere at vide
Acetonitril med 0,1 % trifluoreddikesyre (v/v), Optima™ LC/MS klasse, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3850250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10270455
Brand: Fisher Chemical LS121500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og
UHPLC-UV-applikationer Forblandet for
brugervenlighed Lavt metalionindhold for at sikre minimal metalkontamination
TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8, 76-05-1
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer 4169
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Smeltepunkt -50°C
Navn note Solvent Blends
Absorbans ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Oplysninger om nedbrydning >500°C
Tæthed 0.7810g/cm³
Kogepunkt 82°C
Mængde 500 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥97.5 %
Rester efter fordampning ≤1ppm
Lineær formel CH3CN
Vand ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Formel vægt 41.04
Procent renhed 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Grad OPTIMA™ LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.,Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid