Få mere at vide
Acetonitril med 0,1 % trifluoreddikesyre (v/v), Optima™ LC/MS klasse, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585635 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585635 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10270455 500 mL Glasflaske 500ml
10230125 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10585635 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. LS121212
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
  • Ideel mobilfaseblanding med høj renhed til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Forblandet for nem brug
  • Lavt indhold af metalioner for at sikre minimal metalforurening
  • TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8 , 76-05-1
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.05
MDL nummer 4169
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitrile
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Smeltepunkt -50 °C
Navn note Opløsningsmiddelblandinger
Absorbans ≤0,03 AU ved 254 nm, ≤0,4 AU ved 230 nm, ≤0,55 AU ved 220 nm, ≤0,6 AU ved 210 nm
Oplysninger om nedbrydning >500 °C
Tæthed 0.7810g/cm³
Mængde 2.5 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤1 ppm
Analyseprocentområde ≥97.5 %
Lineær formel CH3CN
Vand ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Kogepunkt 82 °C
Formel vægt 41.04
Procent renhed 0,095 til 0,105% (v/v) trifluoreddikesyre
Grad OPTIMA™ LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid