Få mere at vide
Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Certified HPLC for Gradient Analysis
Artikelnummer. 12397113 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12397113 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 12397113 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. FE/0200/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 75-05-8
Mængde 2.5 L
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0,1% TFA( v/v) for HPLC Gradient analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304-VED INDÅNDING:.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid